CAS RN 765-09-3
IUPAC Nor:
1-bromotridecane
Synonymes:
1-bromo-N-tridecane
Poids moléculaire (g/mol):
263.26
Formule moléculaire:
C13H27Br
InChi Key:
BFDNZQUBFCYTIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCCBr
1
–
1
de
1
résultats
1
1-Bromotridecane 98,0+%, TCI America™
CAS: 765-09-3 Formule moléculaire: C13H27Br Poids moléculaire (g/mol): 263.26 Numéro MDL: MFCD00000227 Clé InChI: BFDNZQUBFCYTIC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Tridecyl Bromide PubChem CID: 13000 Nom de l’IUPAC: 1-bromotridecane SOURIRES: CCCCCCCCCCCCCBr