accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiCH3CH3H2C

CAS RN 762-72-1

IUPAC Nor: trimethyl(prop-2-en-1-yl)silane
Synonymes: silane, trimethyl-2-propenyl-
Poids moléculaire (g/mol): 114.26
Formule moléculaire: C6H14Si
InChi Key: HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)CC=C
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (8)
  • (2)
  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)