accessibility menu, dialog, popup

UserName

SHH2NSHNH2HClHCl

CAS RN 75464-52-7

IUPAC Nor: 2,5-diaminobenzene-1,4-dithiol dihydrochloride
Synonymes: 2,5-diaminobenzene-1,4-dithiol dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 245.18
Formule moléculaire: C6H10Cl2N2S2
InChi Key: HVXLKRWRWNFGBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.NC1=CC(S)=C(N)C=C1S
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats