CAS RN 749900-93-4
IUPAC Nor:
2-[9,9-didodecyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonymes:
2-[9,9-didodecyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol):
754.8
Formule moléculaire:
C49H80B2O4
InChi Key:
GFPPDTSBPULCFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=C1C=C(C=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
1
–
1
de
1
résultats
1
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-didodecylfluorene 98.0+%, TCI America™
CAS: 749900-93-4 Formule moléculaire: C49H80B2O4 Poids moléculaire (g/mol): 754.80 Numéro MDL: MFCD28126781 Clé InChI: GFPPDTSBPULCFW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 9,9-Didodecylfluorene-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester CID PubChem: 58969154 Nom IUPAC: 2-[9,9-didodecyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane SMILES: CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=C1C=C(C=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1