accessibility menu, dialog, popup

UserName

Si

CAS RN 7440-21-3

IUPAC Name: silicon
Synonyms: silicon|silicium|silicon atom|silicio|silizium|silicone
Molecular Weight (g/mol): 28.09
Molecular Formula: Si
InChi Key: XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Si]
Quantity 
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (25)
  • (3)
Form 
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
Physical Form 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (41)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (25)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)