accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7426-75-7

NONO

CAS RN 7426-75-7

IUPAC Nor: 2-[4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Synonymes: 2-[4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Poids moléculaire (g/mol): 216.24
Formule moléculaire: C12H12N2O2
InChi Key: ZDNUPMSZKVCETJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CN=C(O1)C1=CC=C(C=C1)C1=NCCO1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats