accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNN

CAS RN 7251-61-8

IUPAC Nor: 2-methylquinoxaline
Synonymes: 2-methylquinoxaline
Poids moléculaire (g/mol): 144.18
Formule moléculaire: C9H8N2
InChi Key: ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=C2C=CC=CC2=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats