accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7251-52-7

IUPAC Nor: 2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Synonymes: α-(2-pyridyl)phenylacetamide
Poids moléculaire (g/mol): 212.25
Formule moléculaire: C13H12N2O
InChi Key: PYAPITOPBTXXNJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats