CAS RN 71932-29-1
IUPAC Nor:
1,3-dimethyl 4-(acetyloxy)benzene-1,3-dicarboxylate
Synonymes:
1,3-dimethyl 4-(acetyloxy)benzene-1,3-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
252.22
Formule moléculaire:
C12H12O6
InChi Key:
MZBAKPXGINZGLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC(C(=O)OC)=C(OC(C)=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Dimethyl 4-Acetoxyisophthalate 98.0+%, TCI America™
CAS: 71932-29-1 Formule moléculaire: C12H12O6 Poids moléculaire (g/mol): 252.222 Numéro MDL: MFCD00143241 Clé InChI: MZBAKPXGINZGLK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-Acetoxyisophthalic Acid Dimethyl Ester CID PubChem: 23512524 Nom IUPAC: dimethyl 4-acetyloxybenzene-1,3-dicarboxylate SMILES: CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)C(=O)OC