accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFOO

CAS RN 71653-64-0

IUPAC Nor: 2-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Synonymes: 2-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 172.13
Formule moléculaire: C8H6F2O2
InChi Key: QPBNHDFPMRENBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)OC1=CC=CC=C1C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats