accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 70905-45-2

H3COOClCl

CAS RN 70905-45-2

IUPAC Nor: 1,3-dichloro-2-(methoxymethoxy)propane
Synonymes: 1,3-dichloro-2-(methoxymethoxy)propane
Poids moléculaire (g/mol): 173.03
Formule moléculaire: C5H10Cl2O2
InChi Key: GEGJQMIXBNYSQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCOC(CCl)CCl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats