CAS RN 698387-09-6
IUPAC Nor:
N-[4-({3-chloro-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide
Synonymes:
neratinib
Poids moléculaire (g/mol):
557.05
Formule moléculaire:
C30H29ClN6O3
InChi Key:
JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
1
–
2
de
2
résultats
1
Neratinib
CAS: 698387-09-6 Formule moléculaire: C30H29ClN6O3 Poids moléculaire (g/mol): 557.05 Clé InChI: JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N Nom de l’IUPAC: N-[4-({3-chloro-4-[(pyridin-2-yl)methoxy]phenyl}amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide SOURIRES: CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
2
Tocris Bioscience™ Neratinib
Potent HER2 receptor tyrosine kinase and EGFR kinase inhibitor