CAS RN 69695-61-0
CAS RN 69695-61-0
IUPAC Nor:
2-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Synonymes:
2-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Poids moléculaire (g/mol):
211.57
Formule moléculaire:
C7H5ClF3NO
InChi Key:
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97.0+%, TCI America™
CAS: 69695-61-0 Formule moléculaire: C7H5ClF3NO Poids moléculaire (g/mol): 211.568 Numéro MDL: MFCD01631704 Clé InChI: YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 2734084 Nom IUPAC: 2-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline SMILES: C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)N