CAS RN 6954-27-4
IUPAC Nor:
[1,1'-biphenyl]-4,4'-dithiol
Synonymes:
4,4'-biphenyldithiol 4,4'-thiobiphenyl
Poids moléculaire (g/mol):
218.33
Formule moléculaire:
C12H10S2
InChi Key:
VRPKUXAKHIINGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
SC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4,4'-Biphényldithiol 98,0+%, TCI America™
CAS: 6954-27-4 Formule moléculaire: C12H10S2 Poids moléculaire (g/mol): 218.332 Numéro MDL: MFCD00046826 Clé InChI: VRPKUXAKHIINGG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4,4′C-Dimercaptobiphenyl PubChem CID: 81399 ChEBI: CHEBI:34363 Nom de l’IUPAC: 4-(4-sulfanylphényl)benzénthiol SOURIRES: C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S)S