CAS RN 6853-57-2
IUPAC Nor:
4-pentylbenzaldehyde
Synonymes:
4-pentylbenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
176.26
Formule moléculaire:
C12H16O
InChi Key:
NQVZPRUSNWNSQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCC1=CC=C(C=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-n-Pentylbenzaldéhyde, 95%
4-n-Pentylbenzaldéhyde, 95%
CAS: 6853-57-2 Formule moléculaire: C12H16O Poids moléculaire (g/mol): 176.259 Numéro MDL: MFCD00043599 Clé InChI: NQVZPRUSNWNSQH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: p-pentylbenzaldehyde,benzaldehyde, 4-pentyl,4-n-pentylbenzaldehyde,p-amylbenzaldehyde,4-n-amylbenzaldehyde,p-n-pentylbenzaldehyde,p-pentyl-benzaldehyde,p-n-pentylben-zaldehyde,p-pentylbenzaldehyde, i PubChem CID: 23290 Nom de l’IUPAC: 4-pentylbenzaldéhyde SOURIRES: CCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O