accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6786-36-3

IUPAC Nor: 1-phenyloctadecan-1-one
Synonymes: 1-phenyloctadecan-1-one
Poids moléculaire (g/mol): 344.58
Formule moléculaire: C24H40O
InChi Key: DBLXXVQTWJFJFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)