accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNH2H

CAS RN 665-66-7

IUPAC Nor: hydrogen adamantan-1-amine chloride
Synonymes: hydrogen amantadine chloride
Poids moléculaire (g/mol): 187.71
Formule moléculaire: C10H18ClN
InChi Key: WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)