missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme secondaire pharmaceutique sur l’amantadine chlorhydrate, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| CAS | 665-66-7 |
| Remarques sur le degré de pureté | Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP et BP, lorsqu’elles sont disponibles. |
| Formule linéaire | C10H17 N · HCl |
| Numéro MDL | MFCD00074723 |
| Synonyme | Amantadine hydrochloride; 1-Adamantanamine hydrochloride; 1-Adamantylamine hydrochloride; 1-Aminoadamantane hydrochloride; NSC 83653; Tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan-1-amine hydrochloride |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 187.71 |
| Niveau | Matériel de référence certifié |