accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOBrBrCH3

CAS RN 66131-14-4

IUPAC Nor: 5,5-dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Synonymes: 5,5-dibromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Poids moléculaire (g/mol): 301.92
Formule moléculaire: C6H6Br2O4
InChi Key: HPBNIRVIOCWRDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OC(=O)C(Br)(Br)C(=O)O1
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats