accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOO

CAS RN 659-28-9

IUPAC Nor: 4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Synonymes: 4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 190.12
Formule moléculaire: C8H5F3O2
InChi Key: XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC=C(C=O)C=C1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)