CAS RN 6521-30-8
IUPAC Nor:
3-methylbutyl 4-hydroxybenzoate
Synonymes:
3-methylbutyl 4-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol):
208.26
Formule moléculaire:
C12H16O3
InChi Key:
KSHVDKDQYBNSAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)CCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Isoamyl 4-hydroxybenzoate 98,0+%, TCI America™
CAS: 6521-30-8 Formule moléculaire: C12H16O3 Poids moléculaire (g/mol): 208.257 Numéro MDL: MFCD00017502 Clé InChI: KSHVDKDQYBNSAN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-Hydroxybenzoic Acid Isoamyl Ester, Isoamylparaben, Isopentyl 4-Hydroxybenzoate PubChem CID: 81009 Nom de l’IUPAC: 3-méthylbutyle 4-hydroxybenzoate SOURIRES: CC(C)CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O