CAS RN 637-78-5
CAS RN 637-78-5
IUPAC Nor:
propan-2-yl propanoate
Synonymes:
isopropyl propionate
Poids moléculaire (g/mol):
116.16
Formule moléculaire:
C6H12O2
InChi Key:
IJMWOMHMDSDKGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC(=O)OC(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Isopropyl Propionate 99.0+%, TCI America™
CAS: 637-78-5 Formule moléculaire: C6H12O2 Poids moléculaire (g/mol): 116.16 Numéro MDL: MFCD00051553 Clé InChI: IJMWOMHMDSDKGK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: isopropyl propionate,propanoic acid, 1-methylethyl ester,isopropyl propanoate,propionic acid isopropyl ester,propionic acid, isopropyl ester,1-methylethyl propanoate,unii-ngb0ak08t9,iso-propyl propanoate,iso-propyl n-propionate,ngb0ak08t9 CID PubChem: 12508 Nom IUPAC: propan-2-yl propanoate SMILES: CCC(=O)OC(C)C