accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3OOCH3OOH3C

CAS RN 635-03-0

IUPAC Nor: 1,1,2,3-tetraethyl propane-1,1,2,3-tetracarboxylate
Synonymes: 1,1,2,3-tetraethyl propane-1,1,2,3-tetracarboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 332.35
Formule moléculaire: C15H24O8
InChi Key: WGEVJRBJWMGTSI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(C(C(=O)OCC)C(=O)OCC)C(=O)OCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats