accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6349-98-0

HOONOOHOO

CAS RN 6349-98-0

IUPAC Nor: 2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)pentanedioic acid
Synonymes: 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)pentanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol): 277.23
Formule moléculaire: C13H11NO6
InChi Key: FEFFSKLJNYRHQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CCC(N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats