accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6294-89-9

IUPAC Nor: methoxycarbohydrazide
Synonymes: hydrazinecarboxylic acid, methyl ester
Poids moléculaire (g/mol): 90.08
Formule moléculaire: C2H6N2O2
InChi Key: WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)NN
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)