accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCl

CAS RN 6285-05-8

IUPAC Nor: 1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Synonymes: 1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol): 168.62
Formule moléculaire: C9H9ClO
InChi Key: ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)