accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNCH3(E/Z)(E/Z)

CAS RN 62608-15-5

IUPAC Nor: 9-ethyl-3-(2-{4-[2-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)ethenyl]phenyl}ethenyl)-9H-carbazole
Synonymes: 9-ethyl-3-(2-{4-[2-(9-ethylcarbazol-3-yl)ethenyl]phenyl}ethenyl)carbazole
Poids moléculaire (g/mol): 516.69
Formule moléculaire: C38H32N2
InChi Key: JQXNAJZMEBHUMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(C=CC1=CC=C(C=CC3=CC4=C(C=C3)N(CC)C3=C4C=CC=C3)C=C1)=C2
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats