missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Bis[2-(9-éthylcarbazol-3-yl)vinyle]benzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Bis[2-(9-ethylcarbazol-3-yl)vinyl]benzene |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 516.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |