accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OH

CAS RN 626-93-7

IUPAC Nor: hexan-2-ol
Synonymes: 2-hexanol
Poids moléculaire (g/mol): 102.18
Formule moléculaire: C6H14O
InChi Key: QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(C)O
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)