accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHOH3C

CAS RN 617-05-0

IUPAC Nor: ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Synonymes: ethyl vanillate
Poids moléculaire (g/mol): 196.2
Formule moléculaire: C10H12O4
InChi Key: MWAYRGBWOVHDDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats