accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOH3C

CAS RN 616-38-6

IUPAC Nor: dimethyl carbonate
Synonymes: dimethyl carbonate methyl carbonate, 11C-labeled methyl carbonate ((meo)2CO) 11c-labeled methyl carbonate 11C-labeled methyl carbonate methyl carbonate, 11c-labeled
Poids moléculaire (g/mol): 90.08
Formule moléculaire: C3H6O3
InChi Key: IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)OC
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Point d’ébullition 
  • (6)
  • (5)
Forme physique 
  • (9)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (13)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (9)
  • (2)
  • (2)