accessibility menu, dialog, popup

UserName

N(S)(R)(R)NH2CHOOH3CHHHClH2OH2O

CAS RN 6119-47-7

IUPAC Nor: (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol dihydrate hydrochloride
Synonymes: quinine dihydrate hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 396.91
Formule moléculaire: C20H29ClN2O4
InChi Key: MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
SMILES: O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)