missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Le monochlorhydrate de quinine, à 99% (base totale), peut contenir jusqu’à 10% de dihydroquinine
Description
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste au récepteur de l’adénosine A1.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste au récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau. (0,26 g/L) (25 °C),
Notes
conservées dans un endroit frais et sec. Assurez-vous d’une bonne ventilation. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste au récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau. (0,26 g/L) (25 °C),
Notes
conservées dans un endroit frais et sec. Assurez-vous d’une bonne ventilation. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Quinine monohydrochloride dihydrate |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (base totale), peut contenir jusqu’à 10% de dihydroquinine |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 6112655 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Indice de Merck | 14,8061 |
| Renseignements sur la solubilité | Peu soluble dans l’eau. (0,26 g/L) (25 °C), |
| Rotation optique | −246° (c=2 en 0,1M HCl) |
| Poids de formule | 396,91 (360,88 anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H317-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302 Harmful if swallowed. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c |
| EINECSNumber | 205-001-1 |
| RTECSNumber | GD2947000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche