accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3ONOCH3OCH3OH3C

CAS RN 61-25-6

IUPAC Nor: hydrogen 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline chloride
Synonymes: hydrogen papaverine chloride
Poids moléculaire (g/mol): 375.85
Formule moléculaire: C20H22ClNO4
InChi Key: UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=CC=N2)C=C1OC
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)