accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6099-04-3

IUPAC Nor: (2E)-3-(3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
Synonymes: (2E)-3-(3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 178.19
Formule moléculaire: C10H10O3
InChi Key: LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(\C=C\C(O)=O)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats