CAS RN 60406-95-3
IUPAC Nor:
λ²-cobalt(2+) bis(propan-2-olate)
Synonymes:
λ²-cobalt(2+) bis(propan-2-olate)
Poids moléculaire (g/mol):
177.11
Formule moléculaire:
C6H14CoO2
InChi Key:
VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Co++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
1
–
1
de
1
résultats
1
Isopropoxyde de cobalt(II)
CAS: 60406-95-3 Formule moléculaire: C6H14CoO2 Poids moléculaire (g/mol): 177.109 Numéro MDL: MFCD00799075 Clé InChI: VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cobalt ii isopropoxide,cobalt isopropoxide,acmc-20alem,cobalt ii diisopropoxide,cobalt 2+ dipropan-2-olate,2-propanol, cobalt 2+ salt PubChem CID: 18517386 Nom de l’IUPAC: cobalt (2+); Propan-2-olate SOURIRES: CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]