accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 603-35-0

IUPAC Nor: triphenylphosphane
Synonymes: triphenylphosphine
Poids moléculaire (g/mol): 262.29
Formule moléculaire: C18H15P
InChi Key: RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (6)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (6)
Forme physique 
  • (6)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)