CAS RN 60239-18-1
IUPAC Nor:
2-[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetic acid
Synonymes:
DOTA dota (chelator) CuDOTA tetraxetan dota acid
Poids moléculaire (g/mol):
404.42
Formule moléculaire:
C16H28N4O8
InChi Key:
WDLRUFUQRNWCPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CN1CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC1
1
–
1
de
1
résultats
1
1,4,7,10-Tétrazacyclododécane-1,4,7,10-Acide tétraacétique 97,0+%, TCI America™
CAS: 60239-18-1 Formule moléculaire: C16H28N4O8 Poids moléculaire (g/mol): 404.42 Numéro MDL: MFCD00068657 Clé InChI: WDLRUFUQRNWCPK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: DOTA PubChem CID: 121841 ChEBI: CHEBI:61028 Nom de l’IUPAC: 2-[4,7,10-tris(carboxyméthyl)-1,4,7,10-tétrazacyclododec-1-yl]acide acétique SOURIRES: C1CN(CCN(CCN(CCN1CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O