accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSiCH3OSiOSiH3CCH3H2COSiCH3H3CCH2CH2

CAS RN 60111-47-9

IUPAC Nor: 5-[(ethenyldimethylsilyl)oxy]-3,3,7,7-tetramethyl-5-phenyl-4,6-dioxa-3,5,7-trisilanona-1,8-diene
Synonymes: 5-[(ethenyldimethylsilyl)oxy]-3,3,7,7-tetramethyl-5-phenyl-4,6-dioxa-3,5,7-trisilanona-1,8-diene
Poids moléculaire (g/mol): 408.79
Formule moléculaire: C18H32O3Si4
InChi Key: XYVYGTWMOAIWOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](C)(C)C=C)C1=CC=CC=C1)C=C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats