accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3CH3Br

CAS RN 600-00-0

IUPAC Nor: ethyl 2-bromo-2-methylpropanoate
Synonymes: ethyl α-bromoisobutyrate
Poids moléculaire (g/mol): 195.06
Formule moléculaire: C6H11BrO2
InChi Key: IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(C)(C)Br
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)