CAS RN 59703-84-3
IUPAC Nor:
sodium (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Synonymes:
sodium (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonylamino)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
539.54
Formule moléculaire:
C23H26N5NaO7S
InChi Key:
WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
SMILES:
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Piperacilline Sel de sodium, MP Biomedicals™
CAS: 59703-84-3 Formule moléculaire: C23H26N5NaO7S Poids moléculaire (g/mol): 539.54 Numéro MDL: MFCD00917471 Clé InChI: WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M Synonyme: Sodium Piperacillin,Pipracil PubChem CID: 23666879 ChEBI: CHEBI:8233 SOURIRES: [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O