accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHSNNSNH2OO

CAS RN 59-66-5

IUPAC Nor: N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Synonymes: acetazolamide nephramid natrionex atenezol acetamox storzolamide cidamex ak-zol nephramide diluran
Poids moléculaire (g/mol): 222.24
Formule moléculaire: C4H6N4O3S2
InChi Key: BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats