accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHNHOCH3

CAS RN 58537-94-3

IUPAC Nor: 1,7-dimethyl heptanediimidate
Synonymes: dimethyl pimelimidate
Poids moléculaire (g/mol): 186.26
Formule moléculaire: C9H18N2O2
InChi Key: LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=N)CCCCCC(=N)OC
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)