accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOSHNOSZn(E/Z)(E/Z)

CAS RN 58280-31-2

IUPAC Nor: bis(6-(2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one) zinc
Synonymes: bis(6-(3H-1,3-benzothiazol-2-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one) zinc
Poids moléculaire (g/mol): 519.94
Formule moléculaire: C26H18N2O2S2Zn
InChi Key: MPDFTJIWQKPYAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Zn].O=C1C=CC=CC1=C1NC2=CC=CC=C2S1.O=C1C=CC=CC1=C1NC2=CC=CC=C2S1
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats