CAS RN 58168-20-0
IUPAC Nor:
ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
Synonymes:
ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
282.31
Formule moléculaire:
C12H14N2O4S
InChi Key:
FLAGIUJSXKJCOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)CC1=C(SC(N)=C1C#N)C(=O)OCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthyle 5-Amino-4-cyano-3-(2-éthoxycarbonylméthyl)thiophène-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
CAS: 58168-20-0 Formule moléculaire: C12H14N2O4S Poids moléculaire (g/mol): 282.314 Numéro MDL: MFCD00832845 Clé InChI: FLAGIUJSXKJCOB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-Amino-4-cyano-3-(2-ethoxycarbonylmethyl)thiophene-2-carboxylic Acid Ethyl Ester PubChem CID: 2741370 Nom de l’IUPAC: Éthyle 5-amino-4-cyano-3-(2-éthoxy-2-oxoéthyle)thiophène-2-carboxylate SOURIRES: CCOC(=O)CC1=C(SC(=C1C#N)N)C(=O)OCC