missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 5-Amino-4-cyano-3-(2-éthoxycarbonylméthyl)thiophène-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E09805G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E09805G 5 g
E098025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E09805G Fournisseur TCI America Code fournisseur E09805G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 58168-20-0
Formule moléculaire C12H14N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 282.314
Numéro MDL MFCD00832845
Clé InChI FLAGIUJSXKJCOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Amino-4-cyano-3-(2-ethoxycarbonylmethyl)thiophene-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
PubChem CID 2741370
Nom de l’IUPAC Éthyle 5-amino-4-cyano-3-(2-éthoxy-2-oxoéthyle)thiophène-2-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)CC1=C(SC(=C1C#N)N)C(=O)OCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 5-Amino-4-cyano-3-(2-ethoxycarbonylmethyl)thiophene-2-carboxylate
Point de fusion 139 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 282.31
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline