CAS RN 581-00-0
IUPAC Nor:
2-methyl-4-(morpholin-4-yl)aniline
Synonymes:
2-methyl-4-(morpholin-4-yl)aniline
Poids moléculaire (g/mol):
192.26
Formule moléculaire:
C11H16N2O
InChi Key:
ZGJUJDQANIYVAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(N)C=CC(=C1)N1CCOCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-méthyl-4-(4-morpholinyl)benzénamine, 97%
CAS: 581-00-0 Formule moléculaire: C11H16N2O Poids moléculaire (g/mol): 192.26 Numéro MDL: MFCD10686817 Clé InChI: ZGJUJDQANIYVAL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-methyl-4-morpholin-4-yl aniline,2-methyl-4-morpholinoaniline,2-methyl-4-4-morpholinyl aniline,4-p-amino-m-tolyl morpholine,4-4-morpholinyl-2-methylaniline,2-methyl4-4-morpholinyl benzenamine,n-4-amino-3-methylphenyl morpholine,2-methyl-4-4-morpholinyl benzenamine,2-methyl-4-morpholin-4-yl-phenylamine,benzenamine, 2-methyl-4-4-morpholinyl PubChem CID: 21955000 Nom de l’IUPAC: 2-méthyl-4-morpholine-4-ylaniline SOURIRES: CC1=C(C=CC(=C1)N2CCOCC2)N