CAS RN 57395-89-8
IUPAC Nor:
4-fluoropiperidine hydrochloride
Synonymes:
4-fluoropiperidine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol):
139.6
Formule moléculaire:
C5H11ClFN
InChi Key:
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.FC1CCNCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-chlorhydrate de fluoropipéridine, 95%
CAS: 57395-89-8 Formule moléculaire: C5H11ClFN Poids moléculaire (g/mol): 139.598 Numéro MDL: MFCD03452786 Clé InChI: IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-fluoropiperidine hydrochloride,4-fluoropiperidine hcl,4-fluoropiperidinehydrochloride,acmc-1auoh,4-fluoro-piperidine hydrochloride,4-fluoranylpiperidine hydrochloride,piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride,78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride PubChem CID: 2759158 Nom de l’IUPAC: 4-fluoropipéridine; Chlorhydrate SOURIRES: C1CNCCC1F.Cl