accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(R)CH3(R)(S)(S)(S)OH(R)H3C(S)(R)H3C

CAS RN 57-88-5

IUPAC Nor: (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-9a,11a-dimethyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Synonymes: cholesterol liquid crystal CN/9 20-iso-cholesterol cholesterol preparation cordulan lidinit 5:6-cholesten-3β-ol (20bFh)-cholest-5-en-3b-ol cholest-5-en-3-ol dythol
Poids moléculaire (g/mol): 386.66
Formule moléculaire: C27H46O
InChi Key: HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)