missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cholestérol, NF, 95-102%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18601656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
125 g
500 g
2.5 kg
50 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Flacon en verre ambrée
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18601656 50 kg Flacon en verre ambrée
18601652 25 g Bouteille en verre ambrée
18601653 125 g Bouteille en verre ambrée
18601654 500 g Bouteille en verre ambrée
18601655 2.5 kg Flacon en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 18601656 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur CH13550KGBL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CH135, 57-88-5, C27H46O

Spectrum™ Chemical Les produits NF de cholestérol, NF - Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 57-88-5
Formule moléculaire C27H46O
Poids moléculaire (g/mol) 386.66
Clé InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Nom de l’IUPAC (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-9a,11a-diméthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthrène-7-ol
SOURIRES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Spécifications

Nom ou substance chimique Cholesterol
CAS % maximal 100%
Résidus de calcination 0.1%
Perte à la dessication 0.3%
Intervalle de fusion 147-150 °C
Emballage Flacon en verre ambrée
Quantité 50 kg
Rotation spécifique -34° à -38°
Pourcentage de pureté 95-102%
Niveau NF
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats